Läs mer
R&L Enterprises™ Ugnstång i avdelningsmönster
Produktkod. 11899601 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Längd (metrisk):
590 mm
740 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
11899601 590 mm Varje
11869701 740 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11899601
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För skydd och säkerhet vid hantering av uppvärmda föremål i laboratoriet. R&L Enterprises™ Ward Pattern Furnace Tongs är försedda med en cirkulär skärm för att skydda handen mot strålning från ugnen.
  • Tillverkad av rostfritt stål
  • För hantering av en mängd olika deglar, speciellt i muffelugnar
  • Manövreras med tumrörelse med en hand
Specifikationer
Produkttyp Ugnstång
För användning med (applikation) För hantering av en mängd olika deglar och för att skydda handen mot strålning från ugnen
Kvantitet 1 st
Längd (metrisk) 590 mm
Material Rostfritt stål