missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Warfarin-d5, TRC

Produktkod. 30450612
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30450612 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30450612 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCW4985025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (±)-Warfarin D5 (phenyl-D5)
CAS 75472-93-4
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C19 2H5 H11 O4
Kvantitet 5 mg
Synonym (±)-Warfarin D5 (phenyl D5), 2H-1-Benzopyran-2-one','4-hydroxy-3-[3-oxo-1-(phenyl-d5)butyl]- (9CI), (±)-4-Hydroxy-3-[3-oxo-1-(phenyl-d5)butyl]-2H-1-benzopyran-2-one
InChI formel InChI=1S/C19H16O4/c1-12(20)11-15(13-7-3-2-4-8-13)17-18(21)14-9-5-6-10-16(14)23-19(17)22/h2-10,15,21H,11H2,1H3/i2D,3D,4D,7D,8D
LEDER [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(CC(=O)C)C2=C(O)c3ccccc3OC2=O)c([2H])c1[2H]
IUPAC-namn 4-hydroxy-3-[3-oxo-1-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)butyl]chromen-2-one
Molekylvikt (g/mol) 313.36
Formel vikt 313.1362
Procent renhet >95
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.