Läs mer
Warfarin EP Förorening B, Mikromol™
Produktkod. 30462816
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30462816 4 x 25 mg
30050796 25 mg
17923136 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30462816 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0732.0200254AMP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Warfarin EP Förorening B, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxycoumarin
CAS 1076-38-6
Analyt- eller komponentnamn 4-Hydroxycoumarin
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C9 H6 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 4-Hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one (4-Hydroxycoumarin), Warfarin Sodium Imp. B (EP), Warfarin Imp. B (EP), 4-Hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one, 4-Hydroxycoumarin, 4-Coumarinol, 4-Hydroxy-2H-benzo[b]pyran-2-one, 4-Hydroxychromen-2-one, Benzotetronic acid, NSC 11889, Warfarin Sodium Impurity B, Warfarin Impurity B
InChI formel InChI=1S/C9H6O3/c10-7-5-9(11)12-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,10H
Lösningstyp Snyggt
LEDER OC1=CC(=O)Oc2ccccc12
IUPAC-namn 4-hydroxychromen-2-ett
Molekylvikt (g/mol) 162.14
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 162,0317 g/mol