Läs mer
Warfarin EP Impurity C, Mikromol™
Beskrivning
Warfarin EP Impurity C
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzalacetone |
| CAS | 1896-62-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Benzalacetone |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C10 H10 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | (3E)-4-Phenylbut-3-en-2-one (Benzalacetone), (3E)-4-Phenylbut-3-en-2-one, Warfarin Sodium Imp. C (EP), Benzalacetone, Warfarin Sodium Impurity C, Warfarin Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O/c1-9(11)7-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,1H3/b8-7+ |
| LEDER | CC(=O)\C=C\c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | (E)-4-phenylbut-3-en-2-one |
| Visa mer |