Läs mer
Warfarin, Lipomed
Beskrivning
Warfarin
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Warfarin |
| CAS | 81-81-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Warfarin |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C19 H16 O4 |
| Synonym | 2 H-1-Benzopyran-2-one, 4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-, 4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-1-benzopyran-2-one, (RS)-Warfarin, 1-(4'-Hydroxy-3'-coumarinyl)-1-phenyl-3-butanone, 3-(1'-Phenyl-2'-acetylethyl)-4-hydroxycoumarin, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one |
| InChI formel | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| LEDER | CC(=O)CC(C1=C(O)c2ccccc2OC1=O)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | 4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)chromen-2-one |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Visa mer |