Läs mer
Warfarin, LoGiCal
Produktkod. 30463302
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30463302 10 mg
1 options
Produktkod. 30463302 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0638.00
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Warfarin
CAS 81-81-2
Analyt- eller komponentnamn Warfarin
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C19 H16 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 2H-1-Benzopyran-2-one, 4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-, 4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2H-1-benzopyran-2-one, (RS)-Warfarin, 1-(4'-Hydroxy-3'-coumarinyl)-1-phenyl-3-butanone, 3-(1'-Phenyl-2'-acetylethyl)-4-hydroxycoumarin, 4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2H-chromen-2-one, Athrombine-K, Brumolin, Circuvit, Co-Rax, Compound 42, Coumafen, Coumafene, Coumaphen, Coumefene, Dethmor, Kumader, Kumadu, Kumatox, Martefarin, NSC 59813, Ratron, Ratron G, Rodafarin, Rodafarin C, Rodex, Temus W, Vampirinip II, Vampirinip III, W.A.R.F. 42, WARF compound 42, Warf 5, Warfarin, Warfarin acid, Zoocoumarin, rac-Warfarin, Coumarin, 3-(alpha-acetonylbenzyl)-4-hydroxy- (7CI,8CI), (+/-)-Warfarin, (+/-)-Warfarin-alcohol, 3-(alpha-Acetonylbenzyl)-4-hydroxycoumarin, 3-(alpha-Phenyl-beta-acetylethyl)-4-hydroxycoumarin, DL-3-(alpha-Acetonylbenzyl)-4-hydroxycoumarin, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2H-chromen-2-one
InChI formel InChI=1S/C19H16O4/c1-12(20)11-15(13-7-3-2-4-8-13)17-18(21)14-9-5-6-10-16(14)23-19(17)22/h2-10,15,21H,11H2,1H3
Lösningstyp Neat
LEDER CC(=O)CC(C1=C(O)c2ccccc2OC1=O)c3ccccc3
IUPAC-namn 4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)chromen-2-one
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 308.33
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 308.1049 g/mol