missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Warfarin Sodium Clathrate, Mikromol™

Produktkod. 30051561
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30051561 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30051561 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1440.000250

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Warfarin Sodium Clathrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Warfarin sodium clathrate
CAS 67430-45-9
Analyt- eller komponentnamn Warfarin sodium clathrate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel 2 C19 H15 O4 . C3 H8 O . 2 Na
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Warfarin sodium clathrate, sodium 2-oxo-3-[(1RS)-3-oxo-1-phenylbutyl]-2H-1-benzopyran-4-olate propan-2-ol, 4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2H-1-benzopyran-2-one sodium salt compd. with 2-propanol, [[3-(α-acetonylbenzyl)-2-oxo-2H-1-benzopyran-4-yl]oxy]-sodium compd. with iso-PrOH, 2-Propanol compd. with 4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2H-1-benzopyran-2-one sodium salt
InChI formel InChI=1S/2C19H16O4.C3H8O.2Na/c2*1-12(20)11-15(13-7-3-2-4-8-13)17-18(21)14-9-5-6-10-16(14)23-19(17)22;1-3(2)4;;/h2*2-10,15,21H,11H2,1H3;3-4H,1-2H3;;/q;;;2*+1/p-2
LEDER [Na+].[Na+].CC(C)O.CC(=O)CC(C1=C([O-])c2ccccc2OC1=O)c3ccccc3.CC(=O)CC(C4=C([O-])c5ccccc5OC4=O)c6ccccc6
IUPAC-namn disodium;2-oxo-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)chromen-4-olate;propan-2-ol
Molekylvikt (g/mol) 720.71
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 720.2311 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.