Läs mer
Warfarin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Warfarin |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C19H16O4/c1-12(20)11-15(13-7-3-2-4-8-13)17-18(21)14-9-5-6-10-16(14)23-19(17)22/h2-10,15,21H,11H2,1H3 |
| Formel vikt | 308.1049 |
| Procent renhet | >95% |