Läs mer
Waring™ Behållare
Produktkod. 12819395
Change view
Förpackningsmängd:
1 st
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Förpackningsmängd Förpackningsstorlek
12819395 1 st Varje
1 options
Produktkod. 12819395 Leverantör Waring™ Leverantörsnummer 21/SS610
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7660.00 SEK
    4729.47 SEK / Paket med 1
    Save 2930.53 SEK
    38% Av
Beräknad leverans: 05-11-2026
Klöverform för perfekt blandning, med lock i rostfritt stål
Blandare med flera hastigheter, med ett urval av antingen glas- eller rostfria behållare, och den unika klöverformen för perfekt blandning. Waring mixers är designade för frekvent användning.
Specifikationer
Produkttyp Behållare
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Material Rostfritt stål
Inkluderar Lock i rostfritt stål
Förpackningsmängd 1 st