Läs mer
Waring™ Glasbehållare
Produktkod. 12899385
Change view
Förpackningsmängd:
1 st
Produktkod. Förpackningsmängd
12899385 1 st
1 options
Produktkod. 12899385 Leverantör Waring™ Leverantörsnummer 21/500204
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3140.00 SEK
    1824.19 SEK / Paket med 1
    Save 1315.81 SEK
    41% Av
Beräknad leverans: 06-11-2026
Klöverform för perfekt blandning
Blandare med flera hastigheter, med ett urval av antingen glas- eller rostfria behållare, och den unika klöverformen för perfekt blandning. Waring mixers är designade för frekvent användning.
Specifikationer
Produkttyp Behållare
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Material Glas
Förpackningsmängd 1 st