Läs mer
Conair™ Waring™ Mini-sample Containers for Blender
Produktkod. 11964938
Change view
Volymintervall (metriskt):
50 till 250 ml
Produktkod. Volymintervall (metriskt)
11964938 50 till 250 ml
1 options
Produktkod. 11964938 Leverantör Conair™ Leverantörsnummer MC3
Beräknad leverans: 14-12-2026
Stainless steel containers
Stainless-steel blending assemblies are for use with 1L (34 oz.) capacity blenders (nominal capacity; actual capacity depends on container used).
  • Snap-fit cover
  • Cloverleaf design
Specifikationer
Produkttyp Mini Sample Container
Volymintervall (metriskt) 50 till 250 ml
För användning med (utrustning) Waring™ 1 L blender