Läs mer
Waring™ Rostfri mixeradapter
Produktkod. 12899395
Change view
Förpackningsmängd:
1 st
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Förpackningsmängd Förpackningsstorlek
12899395 1 st Varje
1 options
Produktkod. 12899395 Leverantör Waring Laboratory Science Leverantörsnummer 21/AD1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13550.00 SEK
    9703.23 SEK / Paket med 1
    Save 3846.77 SEK
    28% Av
Beräknad leverans: 25-11-2026
För användning med 1L behållare på 2L bas
Blandare med flera hastigheter, med ett urval av antingen glas- eller rostfria behållare, och den unika klöverformen för perfekt blandning. Waring mixers är designade för frekvent användning.
Specifikationer
Produkttyp Mixeradapter
För användning med (utrustning) 1 L och minibehållare 4 L Waring och MPR-130-015U
Förpackningsmängd 1 st