Läs mer
Waring™ Teknologi adapter
Produktkod. 12889395
Change view
Förpackningsmängd:
1 st
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Förpackningsmängd Förpackningsstorlek
12889395 1 st Varje
1 options
Produktkod. 12889395 Leverantör Waring™ Leverantörsnummer 21/AD2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13550.00 SEK
    9889.21 SEK / Paket med 1
    Save 3660.79 SEK
    27% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
För användning med 1L och mindre behållare på 2L motorbas
Blandare med flera hastigheter, med ett urval av antingen glas- eller rostfria behållare, och den unika klöverformen för perfekt blandning. Waring mixers är designade för frekvent användning.
Specifikationer
Produkttyp Adapter
För användning med (utrustning) För användning av 1L och mindre behållare på 2L motorbas
Inkluderar Med behållare av glas eller rostfritt stål
Förpackningsmängd 1 st