Läs mer
SpotSee WarmMark™ Indikator för stigande tid-temperatur
Produktkod. 17884076
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-30 °C till -18 °C
-30 °C till 10 °C
-30 °C till 20 °C
-30 °C till 25 °C
-30 °C till 37 °C
-30 °C till 5 °C
-30 °C till 8 °C
Indelning:
1 timme, 3 timmar, 12 timmar
1/2 timme, 2 timmar, 8 timmar
12 timmar
2 timmar, 12 timmar, 48 timmar
8 timmar
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) Indelning
17884076 -30 °C till 5 °C 1/2 timme, 2 timmar, 8 timmar
17834076 -30 °C till 10 °C 2 timmar, 12 timmar, 48 timmar
17824086 -30 °C till -18 °C 1 timme, 3 timmar, 12 timmar
17844076 -30 °C till 20 °C 2 timmar, 12 timmar, 48 timmar
17844086 -30 °C till 25 °C 1/2 timme, 2 timmar, 8 timmar
17854076 -30 °C till 25 °C 8 timmar
17864076 -30 °C till 37 °C 1/2 timme, 2 timmar, 8 timmar
17874076 -30 °C till 8 °C 12 timmar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 17884076 Leverantör SpotSee Leverantörsnummer WM 5/41
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2035.00 SEK
    1675.00 SEK / Paket med 100
    Save 360.00 SEK
    17% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-12-2026
WarmMark™ övervakar temperaturer under transport och lagring, och indikerar om varor upplever oacceptabla förhållanden. Dessa pålitliga temperaturindikatorer ger visuella bevis på exponering för oacceptabla temperaturnivåer.
  • Kostnadseffektiv tid/temperaturindikator
  • Övervaka tid över 10C
  • Ange om temperaturen överskridits i upp till 48 timmar
  • Tre tidsfönster - kort, måttlig, långvarig
  • Fältarmbar med dragflik
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad NÅ
Mått (L x B x H) 46 x 19 x 1.5 mm
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Allmän övervakning av kylkedjan
Höjd (engelska) 0,06 tum.
Höjd (metrisk) 1.5 mm
Inkluderar Bruksanvisning Intyg om överensstämmelse
Längd (metrisk) 46 mm
Material Akryllim
Bredd (engelska) 0,75 tum
Längd (engelska) 1,81 tum.
Beskrivning Stigande tid-temperaturindikator
Max. Temperatur (engelska) 41 °F
Max. Temperatur (metrisk) 5 °C
Min. Temperatur (engelska) -22 °F
Min. Temperatur (metrisk) -30 °C
Temperaturområde (engelska) -22 °F till 41 °F
Temperaturområde (metriskt) -30 °C till 5 °C
Kalibrerad Ja
För användning med (utrustning) Används vid transport och lagring av temperaturkänsliga produkter
Noggrannhet ±1 °C
Indelning 1/2 timme, 2 timmar, 8 timmar
Visa Kemisk färgförändring
Bredd (metrisk) 19 mm