Läs mer
SpotSee WarmMark™ Indikator för stigande tid-temperatur
Produktkod. 17976240
Change view
Max. Temperatur (metrisk):
26 °C
Produktkod. Max. Temperatur (metrisk)
17976240 26 °C
1 options
Produktkod. 17976240 Leverantör SpotSee Leverantörsnummer WM 26/7948
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2035.00 SEK
    1675.00 SEK / Paket med 100
    Save 360.00 SEK
    17% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-12-2026
WarmMark™ övervakar temperaturer under transport och lagring, och indikerar om varor upplever oacceptabla förhållanden. Dessa pålitliga temperaturindikatorer ger visuella bevis på exponering för oacceptabla temperaturnivåer, vilket gör att du kan avgöra om produktkvaliteten har äventyrats.
  • Kostnadseffektiv tid/temperaturindikator
  • Övervakningstid över 26 °C
  • Ange om temperaturen överskridits under 48 timmar
  • Enkelt fönster
  • Fältarmbar med dragflik
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad NÅ
Mått (L x B x H) 46 x 19 x 1.5 mm
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Farmaceutisk/Life Science Cold Chain Monitoring
Höjd (metrisk) 1.5 mm
Inkluderar Bruksanvisning, certifikat om överensstämmelse
Längd (metrisk) 46 mm
Material papper, Akryllim
Produkttyp Stigande tid-temperaturindikator
Beskrivning Ange om temperaturen överskridits under 48 timmar
Max. Temperatur (engelska) 79 °F
Max. Temperatur (metrisk) 26 °C
Min. Temperatur (engelska) -22 °F
Min. Temperatur (metrisk) -30 °C
Kalibrerad Ja
För användning med (utrustning) Används vid transport, lagring av temperaturkänsliga produkter
Noggrannhet ±1 °C
Visa Kemisk färgförändring
Bredd (metrisk) 19 mm