Läs mer
SpotSee WarmMark™ Duo Ascending Time-Temperature Indicator
Produktkod. 17814086
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-30 °C till 34 °C
Produktkod. Temperaturområde (metriskt)
17814086 -30 °C till 34 °C
1 options
Produktkod. 17814086 Leverantör SpotSee Leverantörsnummer WD 1034
WarmMark™ Duo övervakar temperaturer under frakt och lagring, och indikerar om varor upplever oacceptabla förhållanden. Dessa pålitliga temperaturindikatorer ger visuella bevis på exponering för oacceptabla temperaturnivåer.
  • Dubbel tröskeltid/temperaturindikator
  • Fältarmbar med dragflik
  • Kostnadseffektiv temperaturvakt
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad
Mått (L x B x H) 98.1 x 19 x 1.5 mm
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Läkemedel / Life Science Kylkedjeövervakning
Höjd (engelska) 0,06 tum.
Höjd (metrisk) 1.5 mm
Längd (metrisk) 98 mm
Material Akryllim
Bredd (engelska) 0,75 tum
Längd (engelska) 3,88 tum.
Beskrivning Stigande tid-temperaturindikator
Max. Temperatur (engelska) 93 °F
Max. Temperatur (metrisk) 34 °C
Min. Temperatur (engelska) -22 °F
Min. Temperatur (metrisk) -30 °C
Temperaturområde (engelska) -22° F till 93° F
Temperaturområde (metriskt) -30 °C till 34 °C
Kalibrerad Ja
För användning med (utrustning) Används vid transport och lagring av temperaturkänsliga produkter
Noggrannhet ±1 °C
Indelning 3 dagar, 8 dagar, 14 dagar / 30 minuter
Visa Kemisk färgförändring
Bredd (metrisk) 19 mm