Läs mer
SpotSee WarmMark™ Långsiktig stigande tid-temperaturindikator
Produktkod. 17824076
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-30 °C till 10 °C
-30 °C till 31 °C
Temperaturområde (engelska):
-22 °F till 88 °F
-22° F till 50 °F
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) Temperaturområde (engelska)
17824076 -30 °C till 10 °C -22° F till 50 °F
17804086 -30 °C till 31 °C -22 °F till 88 °F
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17824076 Leverantör SpotSee Leverantörsnummer WL 10/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2070.00 SEK
    1675.00 SEK / Paket med 100
    Save 395.00 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
WarmMark™ Long Run övervakar temperaturer under frakt och lagring, och indikerar om varor upplever oacceptabla förhållanden. Dessa pålitliga temperaturindikatorer ger visuella bevis på exponering för oacceptabla temperaturnivåer.
  • Kostnadseffektiv tid/temperaturindikator
  • Övervakningstid över 10 °C
  • Ange om temperaturen överskridits i upp till 5 dagar
  • Fältarmbar med dragflik
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad NÅ
Mått (L x B x H) 98.1 x 19 x 1.5 mm
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Läkemedel / Life Science Kylkedjeövervakning
Höjd (engelska) 0,06 tum.
Höjd (metrisk) 1.5 mm
Inkluderar Bruksanvisning Intyg om överensstämmelse
Längd (metrisk) 98 mm
Material Akryllim
Bredd (engelska) 0,75 tum
Längd (engelska) 3,88 tum.
Beskrivning Stigande tid-temperaturindikator
Max. Temperatur (engelska) 50 °F
Max. Temperatur (metrisk) 10 °C
Min. Temperatur (engelska) -22 °F
Min. Temperatur (metrisk) -30 °C
Temperaturområde (engelska) -22° F till 50 °F
Temperaturområde (metriskt) -30 °C till 10 °C
Kalibrerad Ja
För användning med (utrustning) Används vid transport och lagring av temperaturkänsliga produkter
Noggrannhet ±1 °C
Indelning 12 timmar, 30 timmar, 60 timmar, 110 timmar, 168 timmar
Visa Kemisk färgförändring
Bredd (metrisk) 19 mm