Läs mer
Brady™ Bradylink™ Varningskedjor
Produktkod. 10735715
Färg:
Gult
Röd/Vit
Svart/Gul
Vitt
Förpackningsstorlek:
1 paket
Produktkod. 10735715
Brand: Brady™ 278269
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av slitstark polyeten, Bradylink™ Varningskedjor är ett dekorativt alternativ till metallkedjor.
  • Tillverkad av slitstark polyeten, Bradylink™ Varningskedjor är ett dekorativt alternativ till metallkedjor.
  • Kedjorna är färgkodade för att matcha Bradylink™ Varningsinlägg och har en speciell länkdesign som förhindrar veck.
  • Notera: Bradylink Kedjor är inte avsedda att stödja tunga föremål och rekommenderas endast för inomhusbruk.
  • Paketet innehåller endast kedja (stolpar säljs separat).
  • De Bradylink™ Warning Post System är icke-ledande så det kan säkert användas i elektriskt riskfyllda områden.
Specifikationer
Produkttyp Varningskedja
Alternativt artikelnummer BRADYLINK VARNINGSKEDJA RÖD/WH 25Mx8MM
Färg Röd/Vit
Material Polyeten
Beskrivning Brady Varningskedja
Mått (L x B x H) 25 m x 28 mm x 50 mm
För användning med (applikation) Trafikkontroll
Höjd (engelska) 1,97 tum.
Höjd (metrisk) 50 mm
Längd (engelska) 82 ft.
Längd (metrisk) 25 m
Kvantitet 1 st
Bredd (engelska) 1,1 tum
Bredd (metrisk) 28 mm