Läs mer
Brady™ Bradylink™ Varningskedjor
Produktkod. 11751076
Change view
Färg:
Gult
Röd/Vit
Svart/Gul
Vitt
Förpackningsstorlek:
1 paket
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg unitSize
11751076 Vitt 1 paket
10735715 Röd/Vit 1 paket
11771076 Svart/Gul 1 paket
11781076 Gult 1 paket
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11751076 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 278268
Beräknad leverans: 11-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av slitstark polyeten, Bradylink™ Varningskedjor är ett dekorativt alternativ till metallkedjor.
  • Tillverkad av slitstark polyeten, Bradylink™ Varningskedjor är ett dekorativt alternativ till metallkedjor.
  • Kedjorna är färgkodade för att matcha Bradylink™ Varningsinlägg och har en speciell länkdesign som förhindrar veck.
  • Notera: Bradylink Kedjor är inte avsedda att stödja tunga föremål och rekommenderas endast för inomhusbruk.
  • Paketet innehåller endast kedja (stolpar säljs separat).
  • De Bradylink™ Warning Post System är icke-ledande så det kan säkert användas i elektriskt riskfyllda områden.
Specifikationer
Produkttyp Varningskedja
Alternativt artikelnummer BRADYLINK VARNINGSKEDJA VIT 25Mx8MM
Färg Vitt
Material Polyeten
Beskrivning Brady Varningskedja
Mått (L x B x H) 25 m x 28 mm x 50 mm
För användning med (applikation) Trafikkontroll
Höjd (engelska) 1,97 tum.
Höjd (metrisk) 50 mm
Längd (engelska) 82 ft.
Längd (metrisk) 25 m
Kvantitet 1 st
Bredd (engelska) 1,1 tum
Bredd (metrisk) 28 mm