Läs mer
Brady™ Bradylink™ Varningsstolpar och kedjor
Färg:
Gult
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Posts are non-conductive so can be safely used in electrically hazardous areas.
- Unlike metal posts, Bradylink™ Warning Posts are non-rusting.
- Hollow base can be filled with sand for more stable application.
- Large C-hook holds chain in place on large posts and can be used open or closed for greater security.
- Bases and tops are included.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Warning Post and Chain |
| Färg | Vitt |
| Material | Polyethylene |
| Beskrivning | Bradylink Warning Posts |
| Diameter (engelska) | 3 in. |
| För användning med (applikation) | Traffic Control |
| Höjd (engelska) | 41 in. |
| Höjd (metrisk) | 1041.4 mm |
| Inkluderar | Bases and tops |
| Kvantitet | 1 Ea. |