Beskrivning
- Stolpar är icke-ledande så kan säkert användas i elektriskt riskfyllda områden.
- Till skillnad från metallstolpar, Bradylink™ Varningsstolpar rostar inte.
- Den ihåliga basen kan fyllas med sand för mer stabil applicering.
- Stor C-krok håller kedjan på plats på stora stolpar och kan användas öppen eller stängd för större säkerhet.
- Baser och toppar ingår.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Varningsstolpe och kedja |
| Alternativt artikelnummer | BRADYLINK VARNINGSSTÄLLE SOLID YELLOW-1 EA |
| Färg | Gult |
| Material | Polyeten |
| Beskrivning | Bradylink Varningsinlägg |
| Diameter (engelska) | 3 tum |
| För användning med (applikation) | Trafikkontroll |
| Höjd (engelska) | 41 tum |
| Höjd (metrisk) | 1041.4 mm |
| Inkluderar | Baser och toppar |
| Visa mer |