Läs mer
Brady™ Warning Signs
Kvantitet:
1 st.
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 st. |
| Tjocklek | 1.5 mm |
| Bredd (metrisk) | 450 mm |
| Visad text | Defence D'Enterer |
| Produkttyp | Emergency and First Aid Sign |