Beskrivning
Valfria ljusmoduler finns tillgängliga för att förvandla KBF PRO till en kammare för ICH-fotostabilitetstestning eller växttillväxt.
Funktioner
- Temperaturområde: -20 till +100 °C
- Luftfuktighetsområde: 10 till 98 % relativ luftfuktighet
- Energieffektiv kyla med modern inverter kylenhet
- Kylning med klimatneutralt köldmedium R-290
- Dörrvärme för att förhindra kondens
- Justerbar fläkthastighet
- Fuktreglering med kapacitiv fuktsensor och responsiv ångbefuktning
- Husdesign med HIT-teknik
- Innerkammare i rostfritt stål
- Innerdörrar av metalloxidbelagt säkerhetsglas
- Två ställ med teleskopskenor i rostfritt stål
- Stor åtkomstport med silikonplugg
- Golvstående enheter med robusta dubbla hjul med bromsar framtill
- Stapelbara bordsskivor med en volym på upp till 130 L
- Intuitiv pekskärmskontroller med tidssegment och realtidsprogrammering
- Ergonomiskt justerbar kontrollterminal (för enheter med en volym på 470 L och högre)
- Signaltriangel med lysande statusdisplay (för enheter med en volym på 470 L och högre)
- Intern datalogger, mätvärden kan läsas ut i öppet format via USB
- Klass 3.3 oberoende temperatursäkerhetsanordning (DIN 12880) med visuella och akustiska larm
- Enhetens självtest för omfattande statusanalys
- Datagränssnitt: Ethernet, USB
- BINDER Mjukvara för multihantering APT-COM™ grundutgåva
- Valfria ljusmoduler för ICH-fotostabilitetstestning (för modellerna 260, 470, 720)
- Valfria LED-ljusmoduler för växttillväxt (för modeller från 260)
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 262 l |
| Kammarmaterial | Rostfritt stål (304/1.4301) |
| Material | Rostfritt stål |
| Antal hyllor | 2 |
| Pluggtyp | CEE 7/7 |
| Relativ luftfuktighet | 10 till 98 % |
| Temperaturområde (metriskt) | -20 °C till +100 °C |
| Typ | Klimatkammare |
| Modell | KBF PRO 262 |
| Spänning | 208/240 V |