missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

WASF3/WAVE3 Antibody [Janelia Fluor™ 549], Novus Biologicals™

Produktkod. 30654440 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Kvantitet
30654440 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30654440 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor AF5515I

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

WASF3/WAVE3 Polyclonal antibody specifically detects WASF3/WAVE3 in Human,Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antigen WASF3/WAVE3
Användningsområden Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera Janelia Fluor 549
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias KIAA0900WASP family Verprolin-homologous protein 3, Protein WAVE-3, SCAR3WASP family protein member 3, Verprolin homology domain-containing protein 3, WAS protein family, member 3, WAVE3Brush-1, wisk
Värd art Goat
Immunogen E. coli-derived recombinant human WASF3/WAVE3, Met1-Lys180, Accession # Q9UPY6
Reningsmetod Antigen Affinity-purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Stem Cell Markers
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10810
Målarter Human, Mouse
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.