Läs mer
Wash Buffer 1 (concentrated), Thermo Scientific™
Produktkod. 15554424 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
25 ml
Förpackningsstorlek:
25ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
15554424 25 ml 25ml
1 options
Produktkod. 15554424 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer R1731
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Wash Buffer 1 (concentrated)
Thermo Scientific GeneJET Wash Buffer 1 (concentrated) is a component of several GeneJET nucleic acid purification kits and may be purchased separately. Provided in 25 mL aliquots. Please consult kit protocols to confirm catalog numbers for re-ordering the appropriate kit-specific components.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Wash buffer
Färg Colorless
Beskrivning Wash Buffer 1, 25mL, Concentrated, Colorless, Solution, 6.8 pH Range, Wash Buffer, Used For Viral RNA/DNA Purification
För användning med (applikation) Viral RNA/DNA purification; DNA and RNA purification and analysis
pH 6.8
Fysisk form Solution
Kvantitet 25 ml
Formulering Solution