Läs mer
Invitrogen™ Tvättbuffert A för Dynabeads™ mRNA reningssatser
Produktkod. 15860853
Change view
Kvantitet:
1 x 60 ml
Förpackningsstorlek:
60ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15860853 1 x 60 ml 60ml
1 options
Produktkod. 15860853 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A33565
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Denna tvättbuffert A ingår i Dynabeads™ mRNA-reningssatser.
Denna tvättbuffert A ingår i följande Dynabeads™ mRNA-reningssatser (kat. nr. 61011, 61012 och 61021). Den görs tillgänglig separat för applikationer som kräver mer tvättbuffert A än vad som ingår i satsen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 1 x 60 mL, förvara (vid 2 °C till 8 °C)
Produktlinje Dynabeads
Kvantitet 1 x 60 ml