Läs mer
Invitrogen™ Tvättbuffert B för Dynabeads™ mRNA reningssatser
Produktkod. 15677708
Change view
Kvantitet:
1 x 60 ml
Förpackningsstorlek:
60ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15677708 1 x 60 ml 60ml
1 options
Produktkod. 15677708 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 11900D
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Denna tvättbuffert B ingår i följande Dynabeads™ mRNA-reningssatser.
Denna tvättbuffert B ingår i följande Dynabeads™ mRNA-reningssatser: Kat. nr. 61006, 61011, 61012 och 61021. Den görs tillgänglig separat för applikationer som kräver mer tvättbuffert B än vad som ingår i satsen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 1 x 60 ml, förvara vid 2 °C till 8 °C
Förpackningstyp Sats
Produkttyp Tvättbuffert B
Produktlinje Dynabeads
Kvantitet 1 x 60 ml