Läs mer
Macherey-Nagel™ Buffert MBL 3
Produktkod. 15829157
Kvantitet:
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
Produktkod. 15829157
Brand: Macherey-Nagel™ 744848.1000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Buffert MBL 3 1000 ml att användas med NucleoMag
NucleoMag™ Blod 200μ L/3 mL kit
  • Magnetisk pärlbaserad isolering av genomiskt DNA från helblod
  • Enrörsprocedur minimerar risken för korskontaminering
  • Små elueringsvolymer:> 50μ L (200μ L kit),> 1 mL (3 mL kit)
  • Komplett bearbetning möjlig vid rumstemperatur
  • Lätt anpassad till automatiserad användning eller process manuellt
  • Genomgående höga utbyten av genomiskt DNA
  • Använd helblod, färskt eller fryst, EDTA- eller citratbehandlat
  • Nedströmsapplikationer: PCR, realtids-PCR, Southern blotting, någon form av enzymatisk reaktion
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tvättbuffert MBL3
CAS 64-17-5
Färg Färglös
För användning med (applikation) Isolering av genomiskt DNA från helblod
För användning med (utrustning) NucleoMag™ Blod 200 uL/3 ml kit
pH 5,0 till 6,0
Fysisk form Vätska
Kvantitet 1000 mL
Formulering Etanol; Natriumperklorat; Vatten
Odör Alkoholhaltig