Läs mer
Macherey-Nagel™ Buffert NT3 koncentrat
Beskrivning
NucleoTraP™ och NucleoSpin™ PCR-saneringssatser gör att DNA-fragment kan renas från enzymatiska reaktioner, såsom PCR, såväl som från agarosgeler. Kompatibla kit inkluderar:
- NucleoSpin™ Gel och PCR Clean-up (standard, Midi, Maxi)
- NucleoSpin™ 8/96 PCR Clean-up (full och kärnsats)
- NucleoTraP™ CR och NucleoTraP™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tvättbuffert |
| Färg | Färglös |
| Koncentration | 5X (50 mL koncentrat ger 125 mL arbetslösning) |
| För användning med (applikation) | Rening (städning) av DNA |
| För användning med (utrustning) | NucleoTraP™ och NucleoSpin™ PCR-rensningssatser |
| pH | 7,0 till 8,0 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 100 ml |
| Odör | Luktfri |
| Förpackning | Koncentrerat |