Läs mer
Wash Buffer WB1 (concentrated), Thermo Scientific™
Produktkod. 15544424 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
40 ml
Förpackningsstorlek:
40ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
15544424 40 ml 40ml
1 options
Produktkod. 15544424 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer R1711
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Wash Buffer WB1 (concentrated)
Thermo Scientific GeneJET Wash Buffer WB1 (concentrated) is a component of several GeneJET nucleic acid purification kits and may be purchased separately. Provided in 40 mL aliquots. Please consult kit protocols to confirm catalog numbers for re-ordering the appropriate kit-specific components.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Wash buffer
Färg Colorless
Densitet 0.86g/cm3
Beskrivning Wash Buffer WB1, 40mL, Concentrated, Colorless, Solution, Wash Buffer, 0.86g/cm3 Density, Used For DNA Extraction
För användning med (applikation) DNA and RNA purification and analysis, DNA extraction, genomic DNA purification, gDNA from blood (medium-scale, 100μL-1mL)
Fysisk form Solution
Kvantitet 40 ml
Formulering Solution