Läs mer
Macherey-Nagel™ Tvättbuffert RA3-koncentrat
Kvantitet:
25 mL
80 mL
Kemiskt namn eller material:
RA3 koncentrat
RAW2-buffert
Förpackningsstorlek:
25ml
80ml
Beskrivning
- För användning med NucleoSpin RNA-kit, inklusive: RNA, RNA Plant, RNA / Protein och RNA Rengöringskit
- Tvättbuffertar används för att tvätta kiseldioxidmembranfiltret efter bindning, före eluering av RNA:t
- Kompletterande buffertar kan köpas separat
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | RA3 koncentrat |
| Färg | Färglös |
| Koncentration | 4X |
| För användning med (applikation) | Rening av totalt RNA |
| För användning med (utrustning) | NucleoSpin™ RNA-kit |
| pH | 7 till 8 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 25 mL |
| Odör | Luktfri |