Läs mer
Macherey-Nagel™ Tvätta tallrik
Produktkod. 11982542
Change view
Kvantitet:
4/förp.
Produktkod. Kvantitet
11982542 4/förp.
1 options
Produktkod. 11982542 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 740479
I lager
96-brunnars plattor för att underlätta torkning av NucleoSpin 8/96 Binding Strips/Plates och för att minimera risken för korskontaminering.
  • Minimerar risken för korskontaminering
  • För enkel torkning
  • Förvara vid 18 till 25 °C
Specifikationer
Beskrivning Förvara vid 18 till 25 °C
Kvantitet 4/förp.
För användning med (utrustning) 96-brunnsplatta