Läs mer
Thermo Scientific™ Tvättlösning I (koncentrerad)
Kvantitet:
360 mL
Förpackningsstorlek:
360ml
Beskrivning
Thermo Scientific GeneJET Tvättlösning I (koncentrerad) är en komponent i GeneJET Plasmid Maxiprep Kit (kat. nr. K0491, K0492) och kan köpas separat. Tillhandahålls i 360 ml alikvoter.
Specifikationer
Specifikationer
| Buffert | Tvättbuffert |
| Produktlinje | GeneJET |
| Kvantitet | 360 mL |