Beskrivning
Thermo Scientific GeneJET Tvättlösning (koncentrerad) är en komponent i GeneJET Plasmid Maxiprep Kit (K0491/K0492) och kan köpas separat. Tillhandahålls i 180 ml alikvoter.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Wash buffer |
| Beskrivning | Wash Solution II, 180mL, Concentrated, Liquid, Wash Buffer, Used For DNA Extraction |
| För användning med (applikation) | DNA- och RNA-rening och analys, DNA-extraktion, plasmid-DNA-rening, midiprep |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 180 ml |
| Formulering | Liquid |