Läs mer
Thermo Scientific™ Tvättlösning för GeneJET Plasmid Miniprep Kit
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Description
Thermo Scientific GeneJET Tvättlösning är en komponent i GeneJET Plasmid Miniprep Kit (kat. nr. K0502/K0503) och kan köpas separat. Tillhandahålls i 100 ml alikvoter.
Thermo Scientific GeneJET Tvättlösning är en komponent i GeneJET Plasmid Miniprep Kit (kat. nr. K0502 och K0503) och kan köpas separat. Tillhandahålls i 100 ml alikvoter.
Relaterade produkter
- Bindande buffert för GeneJET Plasmid Miniprep Kit (kat.nr. R1331)
- GeneJET NGS Rengöringssats (K0851)
- Bindande buffert för GeneJET NGS Rengöringssats (R2811)
- Förtvättbuffert för GeneJET NGS Rengöringssats (R2821)
- Tvättbuffert för GeneJET NGS Rengöringssats (R2831)
- GeneJET Plasmid Miniprep Kit (K0502)
- RNase A (R1253)
- Elueringsbuffert för GeneJET Plasmid Miniprep Kit (R1263)
- Lyslösning för GeneJET Plasmid Miniprep Kit (R1223)
- Återsuspensionslösning för GeneJET Plasmid Miniprep Kit (R1213)
- Neutraliseringslösning för GeneJET Plasmid Miniprep Kit (R1233)
Specifications
Specifications
| Buffert | Tvättbuffert |
| Innehåll och lagring | Store at room temperature,-20°C |
| Beskrivning | Reagent |
| Formatera | Sats |
| Produktlinje | GeneJET |
| Produkttyp | Tvättlösning |
| Kvantitet | 100 mL |