Läs mer
Cytiva Tvättventil
Produktkod. 15209774 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
AKTA starta Automated Protein Purification System
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
15209774 AKTA starta Automated Protein Purification System Varje
1 options
Produktkod. 15209774 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 29023897
I lager
För användning med AKTA starta ett automatiskt proteinreningssystem. Spolventilen används för att avleda flödesvägen till avfallet vid behov.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Avled flödesvägen till avfallet vid behov
För användning med (utrustning) AKTA starta Automated Protein Purification System