Läs mer
Ohaus™ Washdown bänkvåg
Produktkod. 15938485 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Läsbarhet:
1.000000 g, 2.000000 g
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Produktkod. Läsbarhet Förpackningsstorlek
15938485 1.000000 g, 2.000000 g 1 enhet
1 options
Produktkod. 15938485 Leverantör Ohaus™ Leverantörsnummer 30444788
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19585.00 SEK
    13603.99 SEK / Paket med 1
    Save 5981.01 SEK
    30% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 30-11-2026
OHAUS™ Defender™ 5000-seriens multifunktionella bänkvåg är idealisk för en mängd olika applikationer. Byggd hållbart och utrustad med avancerade funktioner som maximal konfigurerbarhet utskrift, GMP/GLP datautmatning, bibliotek/användarhantering och flera anslutningsalternativ.
  • R-serien har en plattform i rostfritt stål, pulverlackerad stålram och en lastcell av aluminium för att motstå tuffa industriella miljöer.
  • Defender 5000-baserna är utrustade med en EasyConnect-kabel, som möjliggör omedelbar konfiguration med Defender 5000 (TD52)-indikatorer, vilket påskyndar installationen.
  • Defender 5000-baserna är NTEP-certifierade och Measurement Canada-godkända.
  • Dessa baser har också OIML- och EC-typgodkännanden, vilket gör dem idealiska för legal-for-trade-användning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Batteritid 20 timmar med uppladdningsbart batteri
Anslutningstyp Lättåtkomliga kommunikationsportar inklusive RS232 och Micro SD-kortplats (ingår), andra RS232/RS485/USD-enhet, Ethernet och WiFi/Bluetooth, Diskret I/O och analog utgång (säljs separat som tillbehör); GLP/GMP-datautgång med realtidsklocka
Konstruktion Plattform och ram i rostfritt stål av 304-kvalitet, IP68-indikator i rostfritt stål, IP67-lastcell, halkfria justerbara gummifötter
Kapacitet 15.00 kg, 30.00 kg
Visningstyp Bakgrundsbelyst LCD, 256 x 80 pixlar
Läsbarhet 1.000000 g, 2.000000 g
Modell D52XW30WQDL5-EU
Skyddsklass IP67
Temperatur (metrisk) Drift -10 °C till +40 °C
Vägningslägen Custom, Gram, Kilogram, Metriska Tons, Ounce, Pound, Pound:Ounce, Tonne
Mått (L x B x H) 677 x 400 x 122 mm
Vikt (metrisk) 17.240 kg