Läs mer
Miele Professional™ Lab Washer
Produktkod. 15445894 Handla allt Miele Produkter
Change view
Inkluderar:
Conductivity meter
Beskrivning:
Model PG 8593
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Inkluderar Beskrivning unitSize
15445894 Conductivity meter Model PG 8593 Varje
1 options
Produktkod. 15445894 Leverantör Miele Professional™ Leverantörsnummer 10411700
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Analysis grade conditioning of laboratory glassware.
  • Freestanding device (with lid), for undercounter use
  • Integrated dispenser pumps for liquid process chemicals (neutralizing- / cleaning agent)
  • Touch Control with 14 programmes
  • Four connections for 2 x cold, hot and demineralised water
  • Powerful circulation pump, max. throughput 400L/ min
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Model PG 8593
Produkttyp Professional Washer/Disinfector
För användning med (applikation) Disinfection of laboratory instruments
Inkluderar Conductivity meter
Mått (D x B x H) Inredning 60 x 30 x 83.5 cm
Elektriska krav 400V 50Hz 3N AC 9.3 kW