Läs mer
Duran™ Tvättflaska
Produktkod. 10202001 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10202001 250 ml Varje
1 options
Produktkod. 10202001 Leverantör Duran™ Leverantörsnummer 247120101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1085.00 SEK
    932.63 SEK / Paket med 1
    Save 152.37 SEK
    14% Av
I lager
Tillverkad av borosilikatglas
Tillverkad av borosilikatglas
Specifications
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Typ Gastvättflaska
Inkluderar Botten
Kvantitet 1 vardera