Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Gastvättflaska, huvud av Drechsel-typ
Produktkod. 10238490 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Inkluderar:
Med filterskiva
Utan filterskiva
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar unitSize
10238490 Utan filterskiva Varje
10695591 Med filterskiva -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10238490 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 247130008
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Gastvättflaskor används för rening av gaser på grund av ett flöde genom en lämplig vätska.
För gasfiltrering och rengöring krävs gastvättflaskor som består av ett gasfördelningsrör, en lämplig flaska och en gasutloppsöppning. I denna testuppställning tvingas gasen att strömma genom en vätska innan den släpps ut. Gasdistributionsröret är nedsänkt i vätskan för detta ändamål, gasen stör genom det och föroreningar av gasen binds i vätskan. Gasen renas eller tvättas så att säga. En filterskiva i gasfördelningsröret skapar så små luftbubblor som möjligt och bildar därmed en så stor kontaktyta som möjligt.
  • Huvud av Drechseltyp
  • Med skruvkopplingssystem
  • Inbränt, mycket hållbart vitt tryck
  • Enskilda delar kan även beställas separat
  • Lättläst skala med gradering för att uppskatta innehållet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Material Borosilikatglas (3.3), PBT, VMQ, polypropen
Typ Storlek (metrisk) Beslag 9 mm
Inkluderar Utan filterskiva
Porositet 1
Standard konisk fog Gängstorlek GL 45
Diameter (metrisk) Innerslang 9 mm
För användning med (applikation) Rengöring (tvätt) av gaser med lösningsmedel; Rening av gasblandningar; Med skruvgänga för snabbt utbyte av flaskorna som innehåller vätska; Filtrering
Kvantitet 1 vardera