Läs mer
Washing-Bottle, FC 13mm 500ml, Por. 4, GL 45
Brand:  Robu 42134
Washing-Bottle, FC 13mm 500ml, Por. 4, GL 45
Produktkod. 10002121
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    930.00 SEK
    816.53 SEK / Varje
    Save 113.47 SEK
    12% Av
Bara null kvar
Beräknad leverans: 10-02-2026