Läs mer
Washing-Bottle lower part 250ml, NS 45/40
Brand:  Robu 34270
Washing-Bottle lower part 250ml, NS 45/40
Produktkod. 10012091
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    890.00 SEK
    779.08 SEK / Varje
    Save 110.92 SEK
    12% Av
Bara null kvar
Beräknad leverans: 06-02-2026