Läs mer
Washington restlösningsmedelsblandning 762 10 000 μg/ml i N,N-dimetylacetamid, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30311814
Change view
Kvantitet:
5 x 1 ml
Produktkod. Kvantitet
30311814 5 x 1 ml
1 options
Produktkod. 30311814 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGS09000762DAC
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-10-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 106-97-8, 74-98-6
Kvantitet 5 x 1 ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris N,N-dimetylacetamid