Läs mer
Washington Residual Solvents Mixture 709 290-5000 μg/mL in N,N-Dimethylacetamide, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetone∣Cyclohexane∣Dichloromethane (Methylenechloride)∣Ethyl acetate∣Isopropyl alcohol∣Methanol∣n-Butane∣n-Heptane∣n-Hexane∣n-Pentane∣N-Propane∣Toluene∣Xylene (all isomers) |
| CAS | 67-64-1, 110-82-7, 75-09-2, 141-78-6, 67-63-0, 67-56-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | Acetone∣Cyclohexane∣Dichloromethane (Methylenechloride)∣Ethyl acetate∣Isopropyl alcohol∣Methanol∣n-Butane∣n-Heptane∣n-Hexane∣n-Pentane∣N-Propane∣Toluene∣Xylene (all isomers) |
| Frakt skick | +4°C |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | N,N-Dimethylacetamide |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | n-Hexane 290 μg/mL∣Dichloromethane (Methylenechloride) 600 μg/mL∣Toluene 890 μg/mL∣Xylene (all isomers) 2170 μg/mL∣Methanol 3000 μg/mL∣Cyclohexane 3880 μg/mL∣Acetone 5000 μg/mL∣Ethyl acetate 5000 μg/mL∣Isopropyl alcohol 5000 μg/mL∣n-Butane 5000 μg/mL∣n-Heptane 5000 μg/mL∣n-Pentane 5000 μg/mL∣N-Propane 5000 μg/mL |