Läs mer
WASP Antibody (SR2069), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-22175-50ul
2737.00 SEK valid until 2025-12-16
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "24090" för att få ditt kampanjpris.
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 18680194
  • 3200.00 SEK / 50µL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
WASP Monoclonal antibody specifically detects WASP in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
WASP
Monoclonal
Unconjugated
PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
SR2069
Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:50, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200, Immunoprecipitation 1:40
IMD2THC, WASP, WiskTHC1, wiskthrombocytopenia 1 (X-linked)
A synthesized peptide derived from human WASP (Uniprot #: P42768)
50 μg
Phospho Specific, Signal Transduction
7454
Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.