Läs mer
Tork Waste Bin, White
Produktkod. 31908326 Handla allt Tork Produkter
Change view
Kapacitet (engelska):
50 L
Produktkod. Kapacitet (engelska)
31908326 50 L
1 options
Produktkod. 31908326 Leverantör Tork Leverantörsnummer 563000
Beräknad leverans: 09-11-2026
Waste bin is ideal for many washrooms and can be flexibly mounted to the wall or floor to suit space and needs.
  • Increase the hygiene and safety with an optional soft-closing lid.
  • Easy to clean reduces maintenance.
  • Concealed bin liner ensures a neat finish.
  • Choose from a range of flexible mounting options for the wall or floor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 50 L
Färg White
Mått (L x B x H) 651 x 401 x 313 mm
Höjd (metrisk) 313 mm
Längd (metrisk) 401 mm
Kvantitet 1
Vikt (engelska) 183.6 oz.
Vikt (metrisk) 5205 g
Bredd (metrisk) 651 mm
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Bredd (engelska) 25.62 in.
Längd (engelska) 15.78 in.
Höjd (engelska) 12.3 in.
Förpackning Carton
Material Plastic
Produkttyp Waste Container