Läs mer
Hamilton™ Avfallsnedkast, rulle, öppen och perforerad på båda sidor, med ''Biohazard''-skylt, polyeten, används med behållare PN 281520
Produktkod. 11982101
Produktkod. 11982101 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer 199201
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Hamiltons förbrukningsvaror är tillverkade i en ISO Klass 8 Clean Room, baserat på ISO 14644 standarder samt ISO 9001 och ISO 13485. Hamilton går längre än att förlita sig på bara statistisk analys av kvalitet för att säkerställa högsta produktkvalitet, t.ex. var och en CO-RE spetsen kontrolleras för koncentricitet av dess öppning och frånvaron av flash från formningsprocessen. TüV Rheinland intygar att vårt installerade kvalitetsledningssystem har bedömts och befunnits vara i enlighet med kraven i de höga prestandastandarderna för design och tillverkning av engångsprodukter. De flesta förbrukningsvaror uppfyller EG-direktiven CE och IVD. För att möta de mycket sofistikerade behoven hos laboratorier inom genomik, Proteomics , Cellomics , Forensic och Drug Discovery-fält, Hamilton har avsevärt förfinat produktionskraven för sterila/icke-sterila engångsprodukter. Den överlägsna biologiska renheten av CO-RE pipettspetsar, rör och reagensbehållare garanteras av en kontrollerad produktionsprocess. Utbildad personal, tillsammans med automatiserad renrumsproduktion, möjliggör kontamineringsfri tillverkning. Med jämna mellanrum utsätts produktionssatsen för en mycket känslig PCR-metod för att säkerställa överensstämmelse med de definierade renhetskriterierna för Dnase/Rnase, pyrogen och PCR-hämmarefri. Hamilton har introducerat en ny renhetsgrad speciellt för kriminaltekniskt arbete, för att eliminera kvarvarande risk för kontaminering av rena produkter. Tillsammans med de strängaste renhetskraven under produktionsprocessen, utförs ytterligare ett steg vid tillverkning och förpackning av engångsslutprodukter. Denna behandling säkerställer ett effektivt avlägsnande av föroreningar genom att fysiskt förstöra alla DNA-molekyler. I enlighet med Forensic Science International (FSI) har Hamilton validerat behandlingsprocessen för att bevisa effektiviteten av att eliminera amplifierbart DNA. Med tanke på att bara en föroreningshändelse från främmande DNA under rättsmedicinsk utredning kan resultera i felaktig DNA-profilering, vilket gör bevis 'värdelösa, är Hamiltons engagemang för renhet av yttersta vikt.
  • Mycket motståndskraftiga engångsavfallspåsar för säker inneslutning av använda förbrukningsvaror
  • 100 μm tjock polyeten motstår rivning och punktering
  • Finns med eller utan ''Biohazard''-märkning
  • För valfri användning med avfallsbehållare PN 281520