Läs mer
ratiolab™ Avfallspåse
Produktkod. 15432344
Change view
Mått (L x B):
500 x 300 mm
800 x 600 mm
Kapacitet (metrisk):
6 l
32 l
Temperaturområde (metriskt):
121 °C
134 °C
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Kapacitet (metrisk) Temperaturområde (metriskt) Förpackningsstorlek
15432344 500 x 300 mm 6 l 121 °C Paket med 500
16357631 800 x 600 mm 32 l 134 °C -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15432344 Leverantör ratiolab™ Leverantörsnummer 7001100
Beräknad leverans: 17-11-2026
Avfallspåsar av mycket stark polypropenfilm med bred söm i botten.
  • Autoklaverbar i 20 min.
  • Vid autoklavering får påsen inte vara helt stängd
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Klart
För användning med (applikation) Avfallshantering av förorenad Labware
Material Polypropen
Kvantitet 500 påsar/kartong
Temperaturområde (metriskt) 121 °C
Mått (L x B) 500 x 300 mm
Produkttyp Avfallspåse
Kapacitet (metrisk) 6 l
Tjocklek (metrisk) 50 μm
Produkttitel
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.