Läs mer
ratiolab™ Avfallspåse
Produktkod. 16357631
Change view
Mått (L x B):
500 x 300 mm
800 x 600 mm
Kapacitet (metrisk):
6 l
32 l
Temperaturområde (metriskt):
121 °C
134 °C
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Kapacitet (metrisk) Temperaturområde (metriskt) Förpackningsstorlek
16357631 800 x 600 mm 32 l 134 °C -
15432344 500 x 300 mm 6 l 121 °C Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16357631 Leverantör ratiolab™ Leverantörsnummer 7001205
I lager
Avfallspåsar av mycket stark polypropenfilm med bred söm i botten.
  • Autoklaverbar i 20 min.
  • Vid autoklavering får påsen inte vara helt stängd
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Klart
För användning med (applikation) Avfallshantering av förorenad Labware
Material Polypropen
Kvantitet 500 påsar/kartong
Temperaturområde (metriskt) 134 °C
Mått (L x B) 800 x 600 mm
Produkttyp Avfallspåse
Kapacitet (metrisk) 32 l
Tjocklek (metrisk) 50 μm