Läs mer
ratiolab™ Avfallspåse
Mått (L x B):
500 x 300 mm
800 x 600 mm
Kapacitet (metrisk):
6 l
32 l
Temperaturområde (metriskt):
121 °C
134 °C
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Beskrivning
- Autoklaverbar i 20 min.
- Vid autoklavering får påsen inte vara helt stängd
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (metrisk) | 6 l |
| Färg | Klart |
| För användning med (applikation) | Avfallshantering av förorenad Labware |
| Material | Polypropen |
| Tjocklek (metrisk) | 50μ m |
| Kvantitet | 500 påsar/kartong |
| Temperaturområde (metriskt) | 121 °C |
| Mått (L x B) | 500 x 300 mm |
| Produkttyp | Avfallspåse |